MAB2164
Anti-Adrenoleukodystrophy Protein Antibody, a.a. 279-482, clone 2AL-1D6
ascites fluid, clone 2AL-1D6, Chemicon®
Sinonimo/i:
ALDP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2AL-1D6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ABCD1(215)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting: 1:500-1:5,000
Immunohistochemistry: 1:500-1:5,000
Immunocytochemistry: 1:500-1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases