MAB2160
Anti-Fragile X Mental Retardation Protein Antibody, clone 1C3
ascites fluid, clone 1C3, Chemicon®
Sinonimo/i:
FMRP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C3, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Compatibilità
not suitable for flow cytometry
not suitable for immunoprecipitation
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FRAXA(2477) , FRAXA(108684022)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Frozen and paraffin sections. 1:500-1:5,000 dilution of a previous lot was used.
ELISA:
A 1:500-1:5,000 dilution of a previous lot was used in ELISA.
Detection of FMRP on Blood Smears:
A 1:500-1:5,000 dilution of a previous lot was used.
Immunocytochemistry:
A 1:500-1:5,000 dilution of a previous lot was used on transfected cells. Light fixation (2% PFA, permeabilize with 0.1% triton in block only)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
RNA Binding Protein (RBP)
Qualità
Western Blotting Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected Fragile X Mental Retardation Protein on 10 μg of Mouse E17 spinal cord lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa whole cell lysate, HeLa nuclear lysate, mouse E17 spinal cord lysate
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1