MAB1952Z
Anti-Integrin α3 Antibody, clone P1B5, azide free
clone P1B5, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD49c, MAB1952
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P1B5, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA3(3675)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Cell Structure
Integrins
Immunohistochemistry on human tonsil
fresh frozen tissue
paraffin embedded tissue; protease digestion required:
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Risultati analitici
Human foetal foreskin fibroblasts (HFFF), neuroblastomas
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2