MAB1900
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 2B1
Sinonimo/i:
CD29
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Integrin β1D Antibody, CT cytoplasmic domain, clone 2B1, clone 2B1, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B1, monoclonal
Reattività contro le specie
canine, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB1(3688)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Integrins
Immunocytochemistry:
Immunohistochemistry: 1:25-1:200. Frozen, unfixed tissue sections, post-fixed with 2% PFA after primary and secondary antibody additions {van der Flier, 1997}. Alternatively, 4-7μm cyrosections fixed with cold acetone for 2 minutes and stored at -80°C until used. Airdried sections are rehydrated in PBS prior to use; detection via ABC systems is encouraged.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2