MAB1681
Anti-Vimentin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, LN-6
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Vimentin Antibody, clone LN-6, culture supernatant, clone LN-6, Chemicon®
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LN-6, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgM
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VIM(7431)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
Hyperplastic lymph nodes.
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3