MAB1548
Anti-Myosin Antibody, heavy chain β
culture supernatant, clone 5B9 (2C8), Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-CMD1S, Anti-MPD1, Anti-MYHCB, Anti-SPMD, Anti-SPMM
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5B9 (2C8), monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Myh7(29557)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western blot: 1:10
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2