MAB1285FX
Anti-HLA-B27 Antibody, clone HLA.ABC.m3, FITC conjugated
clone HLA.ABC.m3, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-AS, Anti-HLAB
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
100
300
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HLA.ABC.m3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HLA-B(3106)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
SUGGESTED USAGE DILUTION
Flow cytometry and immunofluorescence 1:15 to 1:60
Dilute with isotonic buffer. Use 50 μl of diluted antibody per 100 μl of whole blood, or 1 x 10E6 peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in 100 μl buffer.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
WARNING: The monoclonal reagent solution contains 0.1% sodium azide as a preservative. Due to potential hazards arising from the build up of this material in pipes, spent reagent should be disposed of with liberal volumes of water.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2