Documenti fondamentali
MAB1222A
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-triptasi mastocitaria, clone G3, coniugato con fosfatasi alcalina
clone G3, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-TPS1, Anti-TPSB1, Anti-TPSB2, Anti-Tryptase-2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
G3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TPSAB1(7177)
Specificità
Triptasi mastocitaria. Mostrerà reattività con i basofili, ma in misura minore.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
Immunoblotting e immunoistochimica diluito 1:200-1:1:000. Perché i risultati siano ottimali, i tessuti o i preparati “citospin” devono essere fissati in soluzione di Carnoy (etanolo 60%, cloroformio 30%, acido acetico glaciale 10%). Non raccomandato per l′impiego su tessuti inclusi in paraffina. Può essere utilizzato su sezioni fini preparate per l′analisi ultrastrutturale dopo aver fissato il tessuto in un reattivo di Karnovsky modificato [Lab. Invest. (1988). 58:682-691].
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
L′anticorpo anti-triptasi mastocitaria, clone G3, coniugato con fosfatasi alcalina è destinato alle applicazioni di WB e IH.
Sottocategoria di ricerca
Infiammazione & meccanismi autoimmuni
Stato fisico
In Tris 0,05M + NaCl 0,1M + MgCl2 0,001M con NaN3 0,1%, pH=8,0.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a +2-8°C in aliquote non diluite per un massimo di sei mesi.
Altre note
Concentrazione: la concentrazione specifica di ogni lotto è riportata sul Certificato d′Analisi corrispondente.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Novel site-specific mast cell subpopulations in the human lung.
C K Andersson, M Mori, L Bjermer, C-G Lofdahl, J S Erjefalt, C K Andersson, M Mori et al.
Thorax null
Characterization of mast-cell tryptase-expressing peripheral blood cells as basophils
Foster, B. et al.
The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 109, 287-293 (2002)
S Ying et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 9(4), 356-360 (1993-10-01)
We have investigated the phenotype of interleukin-5 (IL-5) mRNA+ cells in the nasal mucosa of subjects with allergic rhinitis. Serial cryostat sections were cut from paraformaldehyde-fixed snap-frozen nasal biopsies from six patients, before and 24 h after local allergen provocation
W R Sperr et al.
Blood, 98(7), 2200-2209 (2001-09-25)
alpha- and beta-tryptase genes encode serine proteases that are abundantly expressed by mast cells. Under physiologic conditions other myeloid cells are virtually tryptase negative. However, tryptases are also expressed in several myeloid leukemia cell lines. In this study, serum total
Premkumar Siddhuraj et al.
Frontiers in immunology, 13, 924244-924244 (2022-08-20)
The mast cell-specific metalloprotease CPA3 has been given important roles in lung tissue homeostasis and disease pathogenesis. However, the dynamics and spatial distribution of mast cell CPA3 expression in lung diseases remain unknown. Using a histology-based approach for quantitative spatial