MAB1061
Anti-Bone Sialoprotein II Antibody, CT, clone ID1.2
clone ID1.2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
BSPII, Integrin-binding Sialoprotein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ID1.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Non deve reagire con
bovine, rat, pig
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IBSP(3381)
pig ... Ibsp(397137)
rat ... Ibsp(24477)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Osteobiology
Immunohistochemistry on paraffin embedded tissue sections: (1μg/mL)
Immunocytochemistry: (1:100)
ELISA: (1μg/mL)
RIA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1