MAB079-1
Anticorpo anti-proteina S-100, clone 15E2E2
clone 15E2E2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Calcium Binding Protein A1/B1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
15E2E2, monoclonal
Reattività contro le specie
bovine, rat, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... S100A1(6271)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Metabolismo
un precedente lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in IP.
Visualizzazione della localizzazione cellulare e subcellulare della proteina S-100 mediante tecniche immunoistochimiche.
Immunoistochimica:
una diluizione 1:100-200 di un lotto precedente è stata usata su sezioni di tessuto incluse in paraffina.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno determinate dall′utente.
Fisiologia del muscolo
Qualità
Analisi mediante Western blotting:
una diluizione 1:1000 di questo anticorpo ha rilevato la proteina S100 in 10 µg di lisato di cellule PC12.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Tessuto di controllo positivo: Melanoma
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2