LUXRGTDIL
mPAGE® Lux Bis-Tris Diluent for mPAGE® Lux Curing Station
Diluent for use with Resolving Solution for MPAGE® Lux Curing Station
About This Item
Prodotti consigliati
product name
mPAGE® Lux Bis-Tris Diluent for mPAGE® Lux Curing Station,
Durata
12 mo.
Livello qualitativo
Confezionamento
1 ea of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
Lungh. × Largh. × Alt.
7.5 cm × 7.5 cm × 13.4 cm
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1