LD0HCI6S2
Millistak+® Lenticular Disc Filter
D0HC, filtration area 1.57 m²
Sinonimo/i:
Millistak+ Lenticular Disc Filters, D0HC media series, 16 in. diameter, 7-cell, silicone seal, 2/pack
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Millistak+® Lenticular Disc Filter, D0HC, cellulose, filtration area 1.57 m2, hydrophilic
Materiali
cellulose
filter aid (inorganic)
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
silicone seal
Livello qualitativo
Descrizione
Primary clarification directly out of the bioreactor
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millistak+®
Parametri
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
Altezza
17.65 cm (6.95 in.)
Diametro
40.64 cm (16 in.)
Superficie filtrante
1.57 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
565-1037 ppb
input
sample type liquid
Conducibilità
5-7 μmho per cm at 25 °C (product water)
Grado di filtrazione
D0HC
Descrizione generale
Applicazioni
Specifiche
Nota sulla preparazione
May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3