Documenti fondamentali
LAGR04TP1
Millipore
Cartucce Optiseal®, membrana Aervent® da 0,2 µm
pore size 0.2 μm, OptiSeal® 4 in., matrix Aervent®
Sinonimo/i:
Optiseal® 0.2 µm 4′ Cartridge
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
27293007
Materiali
PTFE
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
OptiSeal® 4 in.
Caratteristiche
hydrophobic
tecniche
gas filtration: suitable
Lunghezza nominale della cartuccia
4 in.
Impurezze
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤10 mg/cartridge
Matrice
Aervent®
Dimensione pori
0.2 μm pore size
Codice cartuccia
not applicable
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: cartuccia
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Nota sulla preparazione
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una membrana in PTFE che soddisfa i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel CFR 21 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Estraibili gravimetrici: dopo 24 ore in una miscela 70/30% IPA/acqua a temperatura ambiente controllata
Ritenzione batterica
I campioni mostravano una ritenzione quantitativa di una concentrazione challenge minima di Brevundimonas diminuta pari a 1 x 10⁷ UFC/cm² utilizzando la metodologia ASTM® F838.
Note legali
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
OPTISEAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany