KZZDG10HH1
No Membrane, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 10
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Prodotti consigliati
Materiali
polyester support
polypropylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
irradiated
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
gamma compatible
Nome Commerciale
Opticap® XL 10
Caratteristiche
hydrophilic
Lunghezza
13.2 in.
Larghezza
4.2 in.
Superficie filtrante
0 m2
Matrice
No Media
Raccordi
fitting (14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Note legali
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany