Documenti fondamentali
KTGRA02HH3
Millipore
Capsule Opticap® XL, Aervent® 0.2 µm
Opticap® XL 2, pore size 0.2 μm, non-sterile, sterilization compatible with autoclavable, hydrophobic, 14 mm (9/16 in.) inlet/outlet hose barb
Sinonimo/i:
Opticap Sterilizing Grade XL2 Aervent 0.2 µm 9/16 in. HB/HB
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiali
PTFE
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
Opticap® XL 2
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Opticap®
Parametri
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
tecniche
gas filtration: suitable
Lunghezza
5.6 in.
Larghezza
3.3 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
5.5 in. (14.0 cm)
Diametro
8.4 cm (3.3 in.)
Superficie filtrante
0.1 m2
Diam. connessione ingresso
9/16 in.
Amp. ingresso/ uscita
14.0 cm (5.5 in.)
Diam. connessione uscita
9/16 in.
Impurezze
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤15 mg
Matrice
Aervent®
Dimensione pori
0.2 μm pore size
Punto di bolla
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
Raccordi
14 mm (9/16 in.) inlet/outlet hose barb
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: capsula
Confezionamento
Doppio sacchetto ad apertura facilitata
Linkage
Sostituisce: KTGP04HB3
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
30 cicli da 30 min in autoclave a 135 °C; non sterilizzabile in linea mediante vapore
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una membrana in PTFE che soddisfa i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel CFR 21 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Estraibili gravimetrici: dopo 24 ore in una miscela 70/30% IPA/acqua a temperatura ambiente controllata
HydroCorr: ≤0,12 mL/min a 2,6 bar (38 psig)
Ritenzione batterica
I campioni mostravano una ritenzione quantitativa di una concentrazione challenge minima di Brevundimonas diminuta pari a 1 x 10⁷ UFC/cm² utilizzando la metodologia ASTM® F838.
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione di organismi: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: bioprocesso
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica microbica
  • Istruzioni per l′uso: consultare la guida alle procedure di sterilizzazione a vapore & test di integrità e la prima pagina della Guida all′ispezione visiva
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Dichiarazione sullo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
La EMD Millipore Corporation certifica che questo prodotto è conforme alla direttiva Europea in materia di attrezzature a pressione del 97/23/CE del 29 maggio 1997. Questo prodotto è stato classificato ai sensi dell'articolo 3 § 3 della direttiva Europea in materia di attrezzature a pressione. È stato progettato e prodotto in conformità alla buona pratica ingegneristica per garantirne un uso sicuro. In conformità con l'articolo 3 § 3 della direttiva in materia di attrezzature a pressione, questo prodotto non reca apposta la marcatura CE.