Documenti fondamentali
KPHLG3TTT1
Millipore
Capsula Opticap® XLT con membrana Durapore® da 0,45 µm
Opticap® XLT 30, cartridge nominal length 34.3 in. (87.1 cm), filter diam. 4.2 in. (10.7 cm)
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
Materiali
polyester support
polyethylene support
polypropylene filter
polypropylene housing
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
gamma compatible
Nome Commerciale
Opticap® XLT 30
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Opticap®
Parametri
≤45.0 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4-40 °C (Reverse:)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward:)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
tecniche
bioburden reduction: suitable
Larghezza
6.0 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
34.3 in. (87.1 cm)
Lungh. del dispositivo
87.1 cm (34.3 in.)
Dimensioni del dispositivo
30 in.
Diam. filtro
4.2 in. (10.7 cm)
Superficie filtrante del filtro
1.86 m2
Diam. connessione ingresso
1-1/2 in.
Ampiezza ingresso/ uscita
87.1 cm (34.3 in.)
Diam. connessione uscita
1-1/2 in.
Impurezze
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Punto di bolla
≥1930 mbar (28 psig), air with water at 23 °C
Raccordi
1/4 in. fitting (vent/drain hose barb with double O-ring seal)
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: capsula
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione:
Compatibile con raggi gamma fino a 40 kGy. 3 cicli da 60 min in autoclave a 3°C; non sterilizzabile in linea mediante vapore
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una membrana Durapore® che soddisfa i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel CFR 21 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Conformi ai requisiti USP per il test sulle sostanze ossidabili dopo flussaggio con ≥ 4500 mL d′acqua
Estraibili gravimetrici: ≤ 25 mg per capsula dopo 24 ore in acqua a temperatura ambiente controllata
Altre note
Indicazioni per l′uso:
  • Ritenzione di organismi: microrganismo
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: bioprocessazione
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: Consultare la sezione sull′installazione della guida all′uso di Opticap® XL capsule e Opticap® XLT capsule
  • Dichiarazione sulla conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Dichiarazione sullo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti nazionali, regionali e locali.
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany