Documenti fondamentali
JMWP02500
Millipore
Filtri a membrana in PTFE con pori da 5,0 μm
Omnipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana Omnipore
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Omnipore
Parametri
130 °C max. temp.
Diametro
25 mm
Diam. filtro
25 mm
Spessore
85 μm
Dimensione pori
5.0 μm pore size
80 % porosity
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
  • Filtrazione di soluzioni acquose
  • Chiarificazione di soluzioni acide e alcaline
  • Filtrazione di fasi mobili per HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Analisi di microplastiche
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13