Documenti fondamentali
JHWP14225
Millipore
Filtri a membrana in PTFE, pori da 0,45 μm
Omnipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Omnipore Membrane Filter
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Omnipore
Parametri
130 °C max. temp.
Diametro
142 mm
Diam. filtro
142 mm
Spessore
65 μm
Dimensione pori
0.45 μm pore size
80 % porosity
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
  • Filtration of aqueous solutions
  • Clarifying acidic and alkaline solutions
  • HPLC, UPLC, LC-MS/MS mobile phase filtration
  • Microplastics analysis