Documenti fondamentali
IT5SP0014
Millipore
F1 Filter Assembly, Water Trap
About This Item
Codice UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
Produttore/marchio commerciale
Integritest®
Livello qualitativo
Altezza
1 in.
25 mm
Larghezza
4 in.
Spessore
3 in.
Peso
16 oz
Compatibilità
for use with INTEGRITEST® 5
Temperatura di conservazione
2-30°C
Note legali
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany