IM03
Anti-Cathepsin D (Ab-1) Mouse mAb (BC011)
liquid, clone BC011, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BC011, monoclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CTSD(1509)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Paraffin Sections (5 µg/ml, trypsin pre-treatment required)
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Rochefort, H. 1990. in Seminars in Cancer Biology, ed. M.M. Gottesman. Vol. 1(2), 153.
Westly, B. and Rochefort, H. 1980. Cell20, 352.
Barrett, A.J. 1977. in Proteinases in Mammalian Cells and Tissues, ed. Barret, A.J. (North Holland, New York), pp. 209.
WGK 1