HPI-15K
Human Proinsulin RIA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for protein analysis
Livello qualitativo
Descrizione
ED<sub>80</sub> = 10 ± 1 pM ED<sub>50</sub> = 23 ± 2 pM ED<sub>20</sub> = 52 ± 3 pM
analytes available: Proinsulin
2-100 pg/mL (standard curve range)
Caratteristiche
accuracy 91–93%
Reattività contro le specie
human
tecniche
radioimmunoassay: suitable
N° accesso UniProt
Metodo di rivelazione
radioactive
Descrizione generale
SIZE: 110 amino acids; 11981 Da
SUBUNIT: Heterodimer of a B chain and an A chain linked by two disulfide bonds.
SUBCELLULAR LOCATION: Secreted.
DISEASE:SwissProt: P01308 # Defects in INS are the cause of familial hyperproinsulinemia [MIM:176730].
SIMILARITY: SwissProt: P01308 ## Belongs to the insulin family.
Applicazioni
Risultati analitici
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract