Documenti fondamentali
HADK2MAG-61K
Millipore
Gruppo 2 di microsfere magnetiche per adipochine umane MILLIPLEX® - saggio endocrino multiplex
The Human Adipokine Magnetic Bead Panel 2, using the Luminex xMAP technology, enables the simultaneous analysis of nine protein biomarkers in human serum and plasma samples.
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
assay range
accuracy: 87%
(IL-8)
accuracy: 91%
(TNFα)
accuracy: 94%
(Insulin)
standard curve range: 0.64-10,000 pg/mL
(IL-8)
standard curve range: 0.64-10,000 pg/mL
(NGF)
standard curve range: 0.64-10,000 pg/mL
(TNF-α)
standard curve range: 0.96-15,000 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 1.3-20,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 1.3-20,000 pg/mL
(MCP-1)
standard curve range: 38-600,000 pg/mL
(Leptin)
standard curve range: 9.6-150,000 pg/mL
(HGF)
standard curve range: 9.6-150,000 pg/mL
(Insulin)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(IL-1β)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(IL-6)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(IL-8)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(Insulin)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(Leptin)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(MCP-1)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(NGF)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <10%
(TNFα)
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
In precedenza si riteneva che il ruolo del tessuto adiposo bianco fosse limitato alla riserva di energia e alla protezione degli organi interni. La scoperta della secrezione della leptina da parte degli adipociti nel 1994 ha permesso di comprendere che il tessuto adiposo bianco è coinvolto in numerosi processi metabolici e fisiologici. Gli adipociti secernono diversi ormoni chiamati adipochine che svolgono funzioni quali l′appetito e l′equilibrio energetico, la sensibilità all′insulina e il metabolismo lipidico.
Il gruppo 2 per le adipochine umane MILLIPLEX ® è un kit a 9 componenti da usare per la quantificazione simultanea di uno qualunque o tutti i seguenti analiti in campioni di siero o di plasma: HGF, IL-1β, IL-6, IL-8, insulina, leptina, MCP-1, NGF e TNF-α. Il kit utilizza un formato a 96 pozzetti, contiene un cocktail standard liofilizzato e due controlli di qualità per saggio interno e può misurare fino a 38 campioni in duplicato.
Tipo di gruppo: metabolismo
Specificità
Reattività crociata
Ciascuna coppia di anticorpi nel gruppo è altamente specifica e mostra una reattività crociata trascurabile nei confronti degli altri analiti del gruppo.
Applicazioni
  • Analiti: βα
  • siero e plasma umani
  • Diluizione raccomandata del campione: 25 μL per pozzetto di siero o plasma diluito 1:400
  • Tempo di esecuzione del saggio: tutta la notte (16-18 ore) at 2-8 °C.
  • Categoria di ricerca: metabolismo
  • Sottocategoria di ricerca: endocrina
Scaricate qui il software (file zippato) HADK2MAG-61K xPONENT Protocol Template Version 3.1
Caratteristiche e vantaggi
Scegliendo gli analiti disponibili in questo gruppo è possibile progettare il proprio kit multiplex.
Confezionamento
Piastra da 96 pozzetti
Tutto il necessario in un unico kit.
Stoccaggio e stabilità
Si raccomanda di conservare i componenti del kit a 2-8 °C.
Altre note
Per la linearità della diluizione, contattare l′assistenza tecnica.
Sensibilità: per le singole sensibilità, vedere il protocollo del kit.
Note legali
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli uomini o agli animali.
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visita l’Archivio dei documenti
Waist-to-height ratio, waist circumference and BMI as indicators of percentage fat mass and cardiometabolic risk factors in children aged 3-7 years.
Sijtsma, A; Bocca, G; L'abee, C; Liem, ET; Sauer, PJ; Corpeleijn, E
Clinical Nutrition (Edinburgh, Scotland) null
Insulin resistance is associated with Fibroblast Growth Factor-23 in stage 3-5 chronic kidney disease patients.
Garland, JS; Holden, RM; Ross, R; Adams, MA; Nolan, RL; Hopman, WM; Morton, AR
Journal of Diabetes and Its Complications null
Altered promoter methylation of PDK4, IL1 B, IL6, and TNF after Roux-en Y gastric bypass.
Kirchner, H; Nylen, C; Laber, S; Barres, R; Yan, J; Krook, A; Zierath, JR; Naslund, E
Surgery for Obesity and Related Diseases : Official Journal of the American Society for Bariatric Surgery null
Yuek Ling Chai et al.
Scientific reports, 11(1), 4010-4010 (2021-02-19)
Cerebrovascular disease (CeVD) and neurodegenerative dementia such as Alzheimer's disease (AD) are frequently associated comorbidities in the elderly, sharing common risk factors and pathophysiological mechanisms including neuroinflammation. Osteopontin (OPN) is an inflammatory marker found upregulated in vascular diseases as well
Maria A Ramos-Roman et al.
Diabetes, 69(8), 1624-1635 (2020-05-10)
Milk production may involve a transient development of insulin resistance in nonmammary tissues to support redistribution of maternal macronutrients to match the requirements of the lactating mammary gland. In the current study, adipose and liver metabolic responses were measured in
Contenuto correlato
Multiplex immunoassays, such as MILLIPLEX® multiplex metabolic assays, are critical in metabolic syndrome research because they provide a full picture of the different conditions related to it, like diabetes and obesity, as well as save time and sample volume.