Documenti fondamentali
FX0437
Supelco
Acetonitrile solution
suitable for HPLC, contains 0.1% (v/v) formic acid
Sinonimo/i:
Acetonitrile solution, ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide, acetonitrile
About This Item
Formula condensata:
CH3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.05
Beilstein:
4124158
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352117
Numero indice EU:
200-835-2
product name
Acetonitrile/Formic Acid 0.1% Mobile Phase,
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
0.095-0.105 % (v/v) CH3COOH
Residuo dopo evaporazione
≤5 ppm
Colore
APHA: ≤10
Temp. transizione
flash point 5.9 °C
Densità
0.782 g/mL at 25 °C
Formato
mixture
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
FX0437P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Risultati analitici
Assay (HCOOH)0.095-0.105% (v/v)Color (APHA)10 maxDensity at 25°CDetermineg/mLEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidGradient at 280 nm0.005AU maxUV Abs. at 230 nm1.00AU maxUV Abs. at 240 nm0.50AU maxUV Abs. at 250 nm0.05AU maxUV Abs. at 280 nm and higher0.05AU max
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
42.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
5.9 °C