FR180380074
Estapor® Magnetic Microspheres
MS-070/40 Mag PS 10%, Magnetic microspheres 1µm, ChemiLuminsecence Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Sinonimo/i:
Magnetic Beads, Magnetic Particles
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Livello qualitativo
Composizione
Iron Content, 35.0-50.0%
Produttore/marchio commerciale
Estapor®
Confezionamento
bottle of 10ml-10L
Concentrazione
10% solids
tecniche
enzyme immunoassay: suitable (ChemiLuminsecence Immunoassay-CLIA)
Colore
brown
Matrice
polymeric polystyrene/divinylbenzene
Diametro delle microsfere
0.70-1.30 μm
Gruppo funzionale
(Plain)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3