FR180380073
Estapor® Magnetic Microspheres
M1-020/50 Mag COOH PS 10%, Magnetic microspheres 200nm, ChemiLuminsecence Immunoassay, Lateral Flow Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Sinonimo/i:
Magnetic Beads, Magnetic Particles
About This Item
Materiali
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Livello qualitativo
Composizione
Iron Content, 45.0-55.0%
Produttore/marchio commerciale
Estapor®
Confezionamento
bottle of 10ml-10L
Concentrazione
10% solids
tecniche
enzyme immunoassay: suitable (ChemiLuminsecence Immunoassay-CLIA)
Colore
brown
Matrice
polymeric polystyrene/divinylbenzene
Diametro delle microsfere
0.160-0.240 μm
Capacità
130-240 μeq/g surface charge density
Gruppo funzionale
carboxylic acid (COOH)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3