FR180380020
Estapor® White Carboxylated microspheres
A1-010 White COOH PS AV 10%, White carboxylated microspheres 100nm, Latex Turbidimetric Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Sinonimo/i:
Carboxylated Beads, Carboxylated Particles, Plain Beads
Produttore/marchio commerciale
Estapor®
Confezionamento
bottle of 10ml-10L
Concentrazione
10% solids
tecniche
latex turbidmetry immunoassay (LTIA): suitable
Colore
white
Matrice
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
Diametro delle microsfere
0.076-0.125 μm
Capacità
20-200 μeq/g surface charge density
Gruppo funzionale
carboxylic acid (COOH)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3