FR139424086
Estapor® White Carboxylated microspheres
K1-050 White COOH PS 10%, White carboxylated microspheres 500nm, Latex Turbidimetric Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Sinonimo/i:
Carboxylic Beads, Carboylic Particles, Plain Beads
About This Item
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Estapor®
Confezionamento
bottle of 10ml-10L
Concentrazione
10% solids
tecniche
latex turbidmetry immunoassay (LTIA): suitable
Colore
white
Matrice
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
Diametro delle microsfere
0.450-0.550 μm±<5%
Capacità
1-10 μeq/g surface charge density
Gruppo funzionale
carboxylic acid (COOH)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3