FR139414082
Estapor® Fluorescent Carboxylated microspheres
F1-XC-030 FluoXC COOH PS 1%, Green Fluorescent carboxylated microspheres 300nm, Lateral Flow Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Sinonimo/i:
Detector Particles, Fluorescent Beads
Confezionamento
bottle of 10-1000 mL (dark bottle)
Produttore/marchio commerciale
Estapor®
Concentrazione
1% solids
tecniche
lateral flow assay: suitable (Immunoassay)
Colore
fluorescent green
Matrice
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
Diametro delle microsfere
0.270-0.330 μm±<5%
Capacità
200-500 μeq/g surface charge density
λmax
470 nm (Emission at 525 nm)
Gruppo funzionale
carboxylic acid (COOH)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Our XC fluorescent microspheres are best suited to quantitative lateral flow assays. With their monodispersity and uniformity, creating a standard curve for analyte quantification is easy and reliable.
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)