FCMAB215P
Milli-Mark® Anti-CD138-PE Antibody, clone MI15
clone MI15, Milli-Mark®, from mouse
Sinonimo/i:
Syndecan-1, SYND1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
PE
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MI15, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milli-Mark®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SDC1(6382)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Qualità
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2