FCMAB197F
Milli-Mark® Anti-CD43-FITC Antibody, clone DF-T1
clone DF-T1, Milli-Mark®, from mouse
Sinonimo/i:
Leukosialin, Leukocyte sialoglycoprotein, Sialophorin, Galactoglycoprotein, GALGP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DF-T1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milli-Mark®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPN(6693)
Descrizione generale
Immunoblotting studies have revealed molecular mass heterogeneity displayed by the antigen extracted from white blood cells of different lineage. Thus, two major bands of 140 and 130 kDa are seen for the promyelocytic cell line HL60, 110 kDa for the myeloblast cell line KG1 and a major 115 kDa band for peripheral blood lymphocytes (Stross, 1989).
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
PBMCs
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2