Documenti fondamentali
EZHAWG47BW
Millipore
Membrana filtrante EZ-Pak®
EZ-Pak®, filter 0.45 μm, filter diam. 47 mm, circles white mixed cellulose esters (MCE) filter (gridded)
Sinonimo/i:
Membrana filtrante, Membrana in MCE, filtro in esteri misti di cellulosa
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NA.74
Materiali
circles white mixed cellulose esters (MCE) filter (gridded)
Livello qualitativo
agenzia
ISO 7704
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Produttore/marchio commerciale
EZ-Pak®
Diam. filtro
47 mm
Dimensione pori
0.45 μm filter
applicazioni
food and beverages
water monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Membrana filtrante EZ-Pak® in esteri misti di cellulosa (MCE) con pori da 0,45 μm, bianchi, quadrettati con diametro di 47 mm. I filtri, confezionati su nastro di carta e usati in combinazione con il dispenser EZ-Pak® Curve, garantiscono una comoda manipolazione e la riduzione degli errori nei risultati dovuti alla contaminazione crociata. La membrana in MCE è stata realizzata per ottenere un elevato recupero di microrganismi nelle applicazioni del settore acqua e bevande.
Dopo la filtrazione del campione, la membrana EZ-Pak® viene incubata con un terreno di coltura selezionato che porterà al recupero del microrganismo di interesse.
Applicazioni
La membrana filtrante EZ-Pak® viene utilizzata per la filtrazione microbica di grandi volumi di campioni dell'industria alimentare e delle bevande come acqua, vino, birra e bibite analcoliche.
Caratteristiche e vantaggi
  • Pronto all'uso.
  • Sterile.
  • Confezionato singolarmente su nastro di carta.
  • Recuperi maggiori.
  • Comoda manipolazione.
  • Contaminazione crociata minima.
Note legali
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)