Documenti fondamentali
EZFHEAD01
Millipore
Testa di filtrazione Milliflex per unità filtranti EZ-FIT®
suitable for (General microbiological analysis)
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiali
stainless steel
Livello qualitativo
Caratteristiche
ready-to-use
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
Compatibilità
suitable for (General microbiological analysis)
for use with EZ-Fit® System
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
Analisi microbiologiche generali
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Autoclave
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX RACK&STACK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany