Documenti fondamentali
EX0285
Supelco
Ethanol (denatured)
anhydrous
Sinonimo/i:
Alcohol, Denatured
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
product name
Ethyl Alcohol, anhydrous, denatured
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Composizione
ethanol, 92-94%
ethyl acetate, 1-2%
methanol, 3-5%
Impurezze
≤0.005% Acidity (as acetic acid)
≤0.5% Water (H2O)
Colore
APHA: ≤20
Temp. transizione
flash point 11 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
anhydrous, denatured
Stato fisico
100 volumes SD Alcohol #1 (1 volume Ethyl Acetate, 1 volume Hydrocarbon solvent, 1 volume MIBK)
Risultati analitici
Acidity (as acetic acid)0.005% maxAssay (Ethanol)92-94%Assay (Ethyl acetate)1-2%Assay (Methanol)3-5%Color (APHA)20 maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardNonvolatile residue0.0025% maxSpecific Gravity at 20/20°C0.789-0.793Water (H2O)0.5% max
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C