Documenti fondamentali
EX0276
Supelco
Ethyl alcohol, pure
≥99.5% (GC), GR ACS, 200 Proof Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Sinonimo/i:
Alcol etilico
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Beilstein:
1718733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
200-578-6
Nome del prodotto
Etanolo, GR ACS, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
683 °F
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
Impurezze
≤0.0002 meq/g Titrable base
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.1% Methanol content (CH3OH)
≤0.2% Water (H2O)
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
−114 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 12 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
-1 is 1 x 500ml; Case contains 6 x 500mL-3 is 1 x 4L; Case contains 4 x 4L-4 is 1 x 1L; Case contains 6 x 1L
Risultati analitici
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 10APHA max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Limit of acetone and IPA: Passes test
Methanol content (CH3OH): 0.1% max
Solubility in water: Passes test
Substances darkened by sulfuric acid: Passes test
Substances reducing permanganate: Passes test
Titrable acid: 0.0005meq/g max
Titrable base: 0.0002meq/g max
Water (H2O): 0.2% max
Nota a piè di pagina
1La distribuzione e l′uso di alcol etilico in Svizzera richiedono una licenza dalla Amministrazione Federale Svizzera Alcol.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)