EAT
NovaSeptum® GO Preloaded System Starter Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
303 stainless steel nut (locking nut and tool)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
NovaSeptum® GO
Caratteristiche
autoclavable
Parametri
-80-150 °C temp. range (-112-302 °F)
6 bar max. pressure (87 psi) at ±25 °C
applicazioni
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pathogen testing
pharma/biopharma processes
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
viral therapy
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Confezionamento
EAT92/6-3D0 (9 shots, 1 unit per box)
Componenti
- Locking nut and tool: Stainless steel in compliance with SS2346, ASTM® 303
- Wetted materials: Stainless steel in compliance with 316L EN 1.4435, ASME SA 479/ASTM® A 479, EN 10 273