DX2370
Dithizone
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Dithizone, Diphenylthiocarbazone
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
meets USP/NF
Saggio
≥85.0% (spectrophotometric assay)
Stato
powder or crystals
Impurezze
≤0.002% Heavy metals (as Pb)
Residuo alla calcinazione
≤0.2%
Colore
black
Punto di fusione
168 °C (decomposition)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
S=C(NNc2ccccc2)N=Nc1ccccc1
InChI
1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)
UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Risultati analitici
Color: Black
Form: Fine crystals or powder
Heavy metals (as Pb): 0.002% max
Identity: Passes test
Ratio of absorbances: 1.55 min
Residue after ignition: 0.2% max
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3