Documenti fondamentali
DX1732
Supelco
N,N-dimetilformammide
Biosynthesis OmniSolv®
Sinonimo/i:
DMF, NSC 5356
About This Item
Formula condensata:
HCON(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.09
Beilstein:
605365
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
200-679-5
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2.7 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
833 °F
Durata
24 mo. (from manufacture date)
Limite di esplosione
15.2 %
Impurezze
≤0.4 μeq/g Titrable acid
≤0.4 μeq/g Titrable base
≤200 ppm Water (H2O)
≤5 ppm Amines (as dimethylamine)
Residuo dopo evaporazione
≤5 ppm
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. eboll.
153 °C (lit.)
Punto di fusione
−61 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 57.5 °C
Densità
0.944 g/mL (lit.)
UV cutoff
≤270 nm
Assorbanza UV
λ: 270 nm Amax: ≤1.00
λ: 275 nm Amax: ≤0.30
λ: 280 nm Amax: ≤0.20
λ: 300 nm Amax: ≤0.05
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
applicazioni
peptide synthesis
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Solvente per molti composti organici idrofobi.
Biosynthesis OmniSolv®
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Expiration dateExp 24 months from mfg dateAmines (as dimethylamine)5ppm maxAssay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.4µeq/g maxTitrable base0.4µeq/g maxUV Abs. at 270 nm1.00AU maxUV Abs. at 275 nm0.30AU maxUV Abs. at 280 nm0.20AU maxUV Abs. at 300 nm0.05AU maxUV Abs. at 350 nm0.01AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off270nm maxWater (H2O)200ppm max
Note legali
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.5 °C - closed cup