Documenti fondamentali
DR1122
Sigma-Aldrich
Anti-KLF10 Mouse mAb (4G9)
liquid, clone 4G9, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Kruppel-like Factor 10
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G9, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KLF10(7071)
Descrizione generale
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~45 kDa KLF10 protein.
Recognizes the ~45 kDa KLF10 protein in K562 and HeLa cells.
This Anti-KLF10 Mouse mAb (4G9) is validated for use in Immunoblotting, Immunocytochemistry for the detection of KLF10.
Immunogeno
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 1-110 human KLF10, expressed as a GST fusion protein
Applicazioni
Immunoblotting (1-5 g/ml)Immunocytochemistry (10 g/ml)
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Stato fisico
In PBS, pH 7.2.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Risultati analitici
Positive Control
K562 cells, HeLa cells
Altre note
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.