DR1052
Anti-SALL4 Mouse mAb (6E3)
liquid, clone 6E3, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-SAL-Like 4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6E3, monoclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SALL4(57167)
mouse ... Sall4(99377)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (0.2 g/ml)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
HeLa cells, NIH3T3 cells, Human testes tissue
Altre note
Forte, A., et al. 2009. Mol. Med.15 392.