DR1025
PhosphoDetect Anti-Chk1 (pSer³¹⁷) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
monkey, rat, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer317/pSer317)
Informazioni sul gene
human ... CHEK1(1111)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemistry (1:500, fluorescence)
Paraffin Sections (1:50)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Lysates from COS cells treated with UV
Altre note
Shieh, S.Y., et al. 2000. Genes Dev.14, 289.
Martinho, R.G., et al. 1998. EMBO J.17, 7239.
Zeng, Y., et al. 1998. Nature395, 507.
WGK 1