DR1001
Anti-8-Hydroxyguanosine Goat pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-8-OHG, Anti-8-oxo-G
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
ELISA (≥1:250,000)
Paraffin Sections (≥1:200, proteinase K pre-treatment recommended; see figure legend, see application references)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Alzheimer’s disease brain tissue
Altre note
Parker, A.R., et al. 2002. Cancer Res.62, 7230.
WGK 1