Documenti fondamentali
CX1054
Supelco
Cloroformio
OmniSolv®
Sinonimo/i:
Triclorometano, Tricloruro di metilidina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CHCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.38
Beilstein:
1731042
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
200-663-8
Saggio:
≥99.9% (GC)
tecniche:
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione:
60.5-61.5 °C (lit.)
Tensione di vapore:
160 mmHg ( 20 °C)
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
160 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
OmniSolv®
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.01% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
Residuo dopo evaporazione
≤1 ppm
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. ebollizione
60.5-61.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−63 °C (lit.)
Solubilità
8 g/L
Densità
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤245 nm
Assorbanza UV
λ: 245 nm Amax: ≤1.00
λ: 250 nm Amax: ≤0.30
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
CX1054P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Stabilized with Alkene.
OmniSolv®
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Assay (GC)99.9% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)2ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidFree chlorine (Cl)To pass testIdentity (IR-spectrum)ConformsRefractive index (at 20°C)Titrable acid0.2µeq/g maxUV Abs. at 245 nm1.00AU maxUV Abs. at 250 nm0.30AU maxUV Abs. at 260 nm0.04AU maxUV Abs. at 270 nm0.005AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off245nm maxWater (H2O)0.01% max
Note legali
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Cloroformio suitable for HPLC, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Sigma-Aldrich
366927
Cloroformio