Documenti fondamentali
CWSS72S01
Millipore
Cartucce Milligard® di grado 0,5/0,2 µm nominali
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyester support
silicone O-ring
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Milligard®
Caratteristiche
hydrophilic
tecniche
prefiltration: suitable
Lunghezza
20 in.
Larghezza
2.9 in.
Superficie filtrante
1.4 m2
Matrice
Milligard®
pore size
0.5/0.2 μm nominal pore size
Codice cartuccia
Code 7
Note legali
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany