CVDI04TPE
Cartuccia Durapore® CBR, 0,2 µm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane
silicone O-ring
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Durapore®
Caratteristiche
hydrophilic
tecniche
bioburden reduction: suitable
Lunghezza
40 in.
Larghezza
2.7 in.
Superficie filtrante
2.76 m2
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.2 μm pore size
Codice cartuccia
Code 0