CS20MS02H1
Clarisolve® Pod Depth Filter
20MS, 20µm, filtration area 0.027 m², High-density cell cultures, Lab Scale
Sinonimo/i:
Clarisolve 20 m Lab Scale Depth Filters, 0.027 m2 (0.29 ft2)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Materiali
Millistak+® media
TPE seal
polypropylene
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Clarisolve®
Parametri
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Altezza
14 cm (5.3 in.)
Lunghezza
22 cm (8.5 in.)
Larghezza
9.4 cm (3.7 in.)
Superficie filtrante
0.027 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
1.4-2.1 μg/L
input
sample type liquid
Conducibilità
0.80 – 1.59 μS/cm
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Specifiche
Nota sulla preparazione
Integrity is maintained after 2 autoclave cycles of 60 minutes at 123 °C.