CR0101002
Filtro a cartuccia Polygard® CR
Versatile cartridge filters for the clarification and prefiltration of process fluids., 10 in. 1.0 μm Code 0 Silicone
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.21
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Altezza
25.4 cm (10.0 in.)
Dimensione pori
1 μm pore size
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I filtri a cartuccia Polygard® CR sono progettati per la rimozione di particelle da liquidi e gas. La struttura della matrice a gradiente di densità conferisce ai filtri Polygard-CR® una capacità di filtrazione massima, mentre l′impiego del solo polipropilene nei materiali del filtro assicura livelli ridotti di estraibili e una compatibilità chimica ad ampio spettro. Le cartucce sono robuste, solide, resilienti e sono progettate per essere sottoposte a molteplici cicli di steam-in-place.
La membrana per osmosi inversa rimuove il 95%-99% dei contaminanti, inclusi ioni, particolati, batteri e molecole organiche (MW >200kDa).
La membrana per osmosi inversa rimuove il 95%-99% dei contaminanti, inclusi ioni, particolati, batteri e molecole organiche (MW >200kDa).
Applicazioni
I filtri a cartuccia ad alta efficienza Polygard®-CR sono diffusamente impiegati nell′industria delle bevande per applicazioni di filtrazione di liquidi e di gas per proteggere filtri di grado più elevato.
Caratteristiche e vantaggi
- Ampia gamma di gradi di filtrazione per soddisfare una vasta gamma di applicazioni di rimozione di particelle.
- Grado di ritenzione di particelle nominale
- Bassi livelli di estraibili
- Terreni ad alta capacità
- Progettati per condizioni di processo severe e per un′ampia compatibilità chimica.
Note legali
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany