Documenti fondamentali
CN0601T06
Millipore
Filtro per cartuccia Polygard® CN
pore size 0.6 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Sinonimo/i:
Polygard-CN Cartridge Filter 10 in. 0.6 μm Code 0 PTFE-encapsulated Fluoroelastomer
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiali
PTFE seal
polypropylene
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Polygard
Parametri
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in. (25 cm)
Diametro
7.0 cm (2.75 in.)
Superficie filtrante
0.42 m2
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤50 mg
Dimensione pori
0.6 μm nominal pore size
0.6 μm pore size
input
sample type liquid
Codice cartuccia
Code 0 (2-222; O-rings)
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: cartuccia
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
10 cicli in autoclave o SIP a 126 °C per 30 min
Protocollo di igienizzazione
30 min con acqua calda a 80 °C
Risultati analitici
Conformi ai requisiti USP per il test sulle sostanze ossidabili dopo flussaggio con ≥5 L d′acqua
Estraibili gravimetrici: dopo 24 ore di immersione in acqua
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: riduzione della contaminazione microbiologica
  • Modalità d′azione: filtrazione (nominale)
  • Applicazione: bioprocesso
  • Uso previsto: efficiente riduzione della contaminazione da particelle e microrganismi
  • Istruzioni per l′uso: consultare il manuale d′uso delle cartucce Polygard® e CLARIGARD®
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany