Documenti fondamentali
CGW601S03
Millipore
Cartucce Polysep II 1,0/0,5 µm nominale
pore size 1.0/0.5 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Sinonimo/i:
Polysep II Cartridge Filter 10 in. 0.5 μm Code 0
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
Materiali
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene
polypropylene support (Spun bonded)
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Polysep
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Polysep
Parametri
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
tecniche
prefiltration: suitable
Lunghezza
10 in.
Larghezza
2.7 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in. (25 cm)
Diametro
7.1 cm (2.8 in.)
Superficie filtrante
0.46 m2
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤140 mg/cartridge
Matrice
Polysep II
pore size
1.0/0.5 μm nominal pore size
1.0/0.5 μm pore size
input
sample type liquid
Codice cartuccia
Code 0 (2-222; O-rings)
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: cartuccia
Caratteristiche e vantaggi
Formato: doppio strato
Confezionamento
Sacchetto doppio, facile apertura
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione FDA.
Indicazioni per l′uso:
  • Ritenzione di organismi: microrganismo
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: biotrattamento
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: Consultare la prima pagina della Guida all′ispezione visiva e la sezione introduttiva del documento tecnico sugli esteri misti di cellulosa
  • Dichiarazione sulla conservazione: consultare il documento tecnico sugli esteri misti di cellulosa
  • Dichiarazione sullo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti nazionali, regionali e locali.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
10 cicli in autoclave o SIP a 121 °C per 30 min
Protocollo di igienizzazione
30 min con acqua calda a 80 °C
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una combinazione di mezzi che soddisfa i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel CFR 21 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Conformi ai requisiti USP per il test sulle sostanze ossidabili dopo flussaggio con ≥5 L d′acqua
Estraibili gravimetrici: dopo 24 ore in acqua a temperatura ambiente controllata
Note legali
Polysep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2