CGW2M4S03
Polysep™ II 1.0/1.2 µm nominal, Cartridge
pore size 1.2/1.0 μm, filter diam. 7.1 cm (2.8 in.), cartridge nominal length 10 cm (4 in.)
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene prefilter
polypropylene support
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Polysep™
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Polysep™
Parametri
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
tecniche
prefiltration: suitable
Lunghezza
4 in.
Larghezza
2.7 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
10 cm (4 in.)
Diam. filtro
7.1 cm (2.8 in.)
Superficie filtrante
0.19 m2
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction )
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction )
Matrice
Polysep™ II
pore size
1.0/1.2 μm nominal pore size
1.2/1.0 μm pore size
Codice cartuccia
Code M
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥ 2 L
Altre note
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide and introduction section of Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3