CFMQ18501
Lampada UV per fotossidazione
For use with Milli-Q® Plus (1989-1996) systems
Confezionamento
pkg of 1 unit
Compatibilità
for use with Milli-Q® Plus
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Replacement UV Lamp for photooxidation of organic compounds, used with Milli-Q® and Milli-Q® Plus (1989-1996) systems.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany